pH electrodes, Eutech
03, pH kombinovaná elektroda s dvojitým můstkem, těsnicí, zabudovaná ATC, 1 - 13, 0...+80 °C, Epoxidová pryskyřice, Porézní HDPE, 12×115 mm, BNC
, 1m kabel, Obecné použití
, 1m kabel, Obecné použití
Catalog # EUTEECFE7372801W
Supplier: EUTECH
Jump to:
Product Details & Documents
pH electrodes for use with all pH meters with BNC input connector.
Specifications
- Připojení:BNC
, 1m kabel - Ø×D:12×115 mm
- Určeno pro:Obecné použití
- Popis:pH kombinovaná elektroda s dvojitým můstkem, těsnicí, zabudovaná ATC
- Materiál:Epoxidová pryskyřice
- Sekvence:03
- Diafragma:Porézní HDPE
- Tepl.:0...+80 °C
- pH:1 - 13