n-Hexan, anhydrous (max. 0.003% H₂O)
2590, Skleněná láhev s uzávěrem se septem, 250 mL
Dodavatel: VWR Chemicals
n-Hexan, anhydrous (max. 0.003% H₂O)
Katalogové číslo 85819.230
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS: 110-54-3
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- Číslo CAS:110-54-3
- Vzorec:H₃C(CH₂)₄CH₃
- MDL číslo:MFCD00009520
- Molecular Weight:86.18
- Merck Index:13,04712
- Bod varu:69 °C (1013 hPa)
- Bod tání:–94,3 °C
- Hustota:0,659 g/cm³ (20 °C)
- Bod vzplanutí:-22 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:203-777-6
- UN:1208
- ADR:3,II
- :Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas.
- :Density: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Documents
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Obsah (GC, bezvodá substance):99-100 %
- Barva (APHA, Pt-Co):0-10
- Voda (KF):0-0,003 % w/w
- Kyselost (jako kyselina octová):0-0,001 %
- Odparek:0-0,0005 % w/w
Specifikace
- Typ balení:Skleněná láhev s uzávěrem se septem
- Bal.:250 mL
- Sekvence:2590