Orders LinkContactUsLinkComponent
Heat resistant gloves, uvex k-basic extra
Heat resistant gloves, uvex k-basic extra
02, 10, Žlutá, 300 mm
Katalogové číslo UVEX6017904
Dodavatel:   UVEX
Heat resistant gloves, uvex k-basic extra
Katalogové číslo UVEX6017904
Dodavatel:  UVEX
Heat resistant gloves, uvex k-basic extra
Heat resistant gloves, uvex k-basic extra
02, 10, Žlutá, 300 mm
Přejít na:
Price
551,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 PÁR
Product Details & Documents
These coarse-knitted gloves made of 100% Kevlar® are lined with cotton, making them ideal for protecting the wearer against heat and cuts.
  • Temperature resistant up to +250 °C
  • Excellent protection against cuts
  • Breathable
  • Very good thermal insulation in direct contact with warm to hot objects
  • Good wearer comfort with the cotton lining on the inside
Ideal for welding applications, metal processing, automotive industry, glass industry and foundries.
Certifications: EN 388:2016 (2442D), EN 407 (X2XXXX)
Documents
Specifikace
  • Velikost rukavic:
    10
  • Barva:
    Žlutá
  • Délka:
    300 mm
  • Sekvence:
    02
  • Norma EN:
    EN 388:2016 (2442D), EN 407 (X2XXXX)
  • Typ manžety:
    Pletené zápěstí
  • Cat. No.:
    UVEX6017904
  • Model:
    6658
  • Rozchod:
    7
  • Materiál vložky:
    Bavlna
  • Obouruké/jednoruké:
    Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
    opakovatelně použitelné