Orders LinkContactUsLinkComponent
Lids for buckets
Lids for buckets
07, Lever lid for 20 l bucket, PP, water proof
Katalogové číslo RIXI8-7100-210
Lids for buckets
Katalogové číslo RIXI8-7100-210
Lids for buckets
Lids for buckets
07, Lever lid for 20 l bucket, PP, water proof
Přejít na:
Price
1 630,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 15 KS
Product Details & Documents
Water proof lids for buckets.
Ordering information: Buckets should be ordered separately.
Specifikace
  • Popis:
    Lever lid for 20 l bucket, PP, water proof
  • Sekvence:
    07