Bottles, square
02, 500 ml, Bottles, square, RD 65, Průhledná, 80×80×108 mm
Catalog # RIXI9-2250-0500-65
Supplier: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Jump to:
Product Details & Documents
Square bottles with clear-sighted thread.
Caution: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifications
- Závit:RD 65
- Kapacita:500 ml
- Barva:Průhledná
- Popis:Bottles, square
- Sekvence:02
- Š×H×V:80×80×108 mm