Orders LinkContactUsLinkComponent
Sight Boxes, PP
Sight Boxes, PP
03, Červený, 495/460×31×185 mm
Katalogové číslo SEMA8463
Dodavatel:   SEMADENI
Sight Boxes, PP
Katalogové číslo SEMA8463
Dodavatel:  SEMADENI
Sight Boxes, PP
03, Červený, 495/460×31×185 mm
Přejít na:
Price
844,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Made of PP.
  • Cost-effective
  • Resistant to greases, resins, alkalis, oils and acids
  • Good temperature resistance
These storage boxes are for the professional sector and a wide range of applications in industry, crafts, household and hobby.
Specifikace
  • Barva:
    Červený
  • Sekvence:
    03
  • Š×H×V:
    495/460×31×185 mm