Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscopy scissors
Microscopy scissors
01, Blunt, curved, 125 mm
Katalogové číslo RSGA101.126
Dodavatel:   RSG
Microscopy scissors
Katalogové číslo RSGA101.126
Dodavatel:  RSG
Microscopy scissors
Microscopy scissors
01, Blunt, curved, 125 mm
Přejít na:
Price
788,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Carbon steel, nickel plated, 8/10 mm.
Specifikace
  • Type:
    Blunt, curved
  • Délka:
    125 mm
  • Sekvence:
    01