Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscopy scissors
Microscopy scissors
02, Blunt, straight, 125 mm
Katalogové číslo RSGA101.125
Dodavatel:   RSG
Microscopy scissors
Katalogové číslo RSGA101.125
Dodavatel:  RSG
Microscopy scissors
Microscopy scissors
02, Blunt, straight, 125 mm
Přejít na:
Price
773,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Carbon steel, nickel plated, 8/10 mm.
Specifikace
  • Type:
    Blunt, straight
  • Délka:
    125 mm
  • Sekvence:
    02