PCR microtubes, 0,2 ml
03, PCR tubes, Forensic DNA grade, Průhledná, 0,2 ml, 10×50 tubes
Katalogové číslo EPPE0030124.707
Dodavatel: EPPENDORF
PCR microtubes, 0,2 ml
Katalogové číslo EPPE0030124.707
Dodavatel: EPPENDORF
Přejít na:
Product Details & Documents
PP.
- 0,2 ml tube has a contamination shield on the hinged lid
- Certified free from DNase, RNase and human genomic DNA
These thin-walled, 0,2 ml PCR tubes are designed for use with all leading thermal cyclers.
Colour: Clear
Specifikace
- Balené:10×50 tubes
- Kapacita:0,2 ml
- Barva:Průhledná
- Popis:PCR tubes, Forensic DNA grade
- Sekvence:03
- Cat. No.:EPPE0030124.707
- Certifikát ochrany životního prostředí:Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloBalenéDostupnostPrice
- Frame, for work tray (set of 5)