Rain hat, 9920 RS
01, Reflexní žlutá, M/L
Katalogové číslo KWIN114043130M/L
Dodavatel: FRISTADS KANSAS
Přejít na:
Product Details & Documents
This rain hat is made from PU-coated polyester jersey and features a fleece lining (polyester).
- Ear flaps with drawstring
- Bright colour for improved visibility
Weight: 170 g/m²
Certifications: EN 343 (3-1)
Informace pro objednávání:
Informace o dodávce:
Balení:
Upozornení:
Documents
Specifikace
- Velikost oblečení:M/L
- Barva:Reflexní žlutá
- Sekvence:01
- Hmotnost:170 g/m²
- Cat. No.:KWIN114043130M/L
- Risk area:Rain (waterproof)
- Tkanina:PU-coated polyester
- Rod:Unisex
- Model:9920 RS
- Aplikace oblečení:Outdoor