Orders LinkContactUsLinkComponent
Sight Boxes, PP
Sight Boxes, PP
02, Modrá, 210×240×145 mm
Katalogové číslo SEMA8458
Dodavatel:   SEMADENI
Sight Boxes, PP
Katalogové číslo SEMA8458
Dodavatel:  SEMADENI
Sight Boxes, PP
02, Modrá, 210×240×145 mm
Přejít na:
Price
186,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Made of PP.
  • Cost-effective
  • Resistant to greases, resins, alkalis, oils and acids
  • Good temperature resistance
These storage boxes are for the professional sector and a wide range of applications in industry, crafts, household and hobby.
Specifikace
  • Barva:
    Modrá
  • Sekvence:
    02
  • Š×H×V:
    210×240×145 mm