Polysorbate 20, J.T.Baker®
5162, Glass bottle, amber, narrow mouth, PVC-coated, 4 L
Dodavatel: Avantor
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Sorbitan monolaurát, ethoxylovaný
- Číslo CAS:9005-64-5
- Vzorec:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- MDL číslo:MFCD00165986
- Hustota:1,1 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:500-018-3
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
Výsledky testů specifikací
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:Passes Test
- Identification (by IR):Passes Test
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle, amber, narrow mouth, PVC-coated
- Bal.:4 L
- Sekvence:5162