Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, NIST/DIN
pH buffer solutions, NIST/DIN
09, NIST/DIN buffer solution, 30×20 ml, 10,012, 1 KIT
Katalogové číslo METT30111139
Dodavatel:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions, NIST/DIN
Katalogové číslo METT30111139
Dodavatel:  Mettler - Toledo
Číslo CAS:  
pH buffer solutions, NIST/DIN
09, NIST/DIN buffer solution, 30×20 ml, 10,012, 1 KIT
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
3 790,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
The NIST/DIN pH buffers are specified to three decimal places, e.g. 9.180, offering the highest possible pH precision.
A detailed test certificate is available for every bottle and guarantees the tested values and traceability.
Certifications: NIST traceable.
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    1 KIT
  • Popis:
    NIST/DIN buffer solution, 30×20 ml
  • Sekvence:
    09
  • Hodnota pH:
    10,012
Specifikace