Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for mechanical pipettes, Eppendorf Reference® 2
08, Lower part, 1 - 10 ml variable, turquoise
Katalogové číslo EPPE4920611.007
   Low Manufacturing Impact
Dodavatel:   EPPENDORF
Accessories for mechanical pipettes, Eppendorf Reference® 2
Katalogové číslo EPPE4920611.007
Dodavatel:  EPPENDORF
   Low Manufacturing Impact
Accessories for mechanical pipettes, Eppendorf Reference® 2
Accessories for mechanical pipettes, Eppendorf Reference® 2
08, Lower part, 1 - 10 ml variable, turquoise
Přejít na:
Price
1 560,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Lower part, 1 - 10 ml variable, turquoise
  • Sekvence:
    08
  • Cat. No.:
    EPPE4920611.007
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact