Orders LinkContactUsLinkComponent
Bath fluids, Haake
Bath fluids, Haake
18, Synth 260, +50...+ 250 °C, 275 °C, 260 °C, 140 cP, Žlutá, 10 L
Katalogové číslo HAKA9990214
Dodavatel:   THERMO ELECTRON LED
Bath fluids, Haake
Katalogové číslo HAKA9990214
Dodavatel:  THERMO ELECTRON LED
Číslo CAS:  
Bath fluids, Haake
18, Synth 260, +50...+ 250 °C, 275 °C, 260 °C, 140 cP, Žlutá, 10 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
15 900,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 L
Product Details & Documents
These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
  • Silicone oils carry a low risk of inflammation, do not give off unpleasant odours and have a long service life
  • Low corrosive tendency
The oils are not suitable for contact with silicone tubing.
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    10 L
  • Barva:
    Žlutá
  • Sekvence:
    18
  • Bod hoření:
    275 °C
  • Bod vzplanutí:
    260 °C
  • Teplotní rozsah:
    +50...+ 250 °C
  • Typ:
    Synth 260
  • Viskozita:
    140 cP