Orders LinkContactUsLinkComponent
Seed testing papers, Munktell
Seed testing papers, Munktell
10, 190, 140 mm
Katalogové číslo BINZ146070
Dodavatel:   Ahlstrom
Seed testing papers, Munktell
Katalogové číslo BINZ146070
Dodavatel:  Ahlstrom
Seed testing papers, Munktell
Seed testing papers, Munktell
10, 190, 140 mm
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Seed Testing Papers are widely used by seed testing institutes and others for germination capacity testing and for health tests e.g. Jacobsen (Copenhagen tank), on top of paper and osmosis test.
Specifikace
  • Grade/stupeň/jakost:
    190
  • Sekvence:
    10
  • Velikost:
    140 mm
  • Hmotnost:
    300 g/m²
  • Cat. No.:
    BINZ146070
  • Třída:
    190
  • Kapilární jev:
    -
  • Obsah popela:
    -