Orders LinkContactUsLinkComponent
Face shield
Face shield
02, Face shield, with helmet adapter, Uncoated, Polykarbonát
Katalogové číslo UVEX9726.014
Dodavatel:   UVEX
Face shield
Katalogové číslo UVEX9726.014
Dodavatel:  UVEX
Face shield
Face shield
02, Face shield, with helmet adapter, Uncoated, Polykarbonát
Price
645,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These polycarbonate and cellulose acetate visors can be attached to helmets by using a length adapter and can be locked in three positions.
  • Robust visor with specially developed adapter for attachment to side helmet slots
  • Extremely lightweight plastic design
  • Material thickness: 1 mm
Informace pro objednávání: Visors are supplied with adapter but without helmet. Visors are compatible with helmets uvex airwing.
Specifikace
  • Type:
    Uncoated
  • Popis:
    Face shield, with helmet adapter
  • Materiál:
    Polykarbonát
  • Sekvence:
    02
Complementary Products
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Popis
    Barva
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • 111-8232
    Safety helmet, Airwing B
    Bílá
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 213,00 Kč
  • 111-8235
    Safety helmet, Airwing B
    Žlutá
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 213,00 Kč
  • 111-8216
    Safety helmet, Airwing B
    Oranžová
    03
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 213,00 Kč
  • 111-8217
    Safety helmet, Airwing B
    Červený
    04
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 213,00 Kč
  • 111-8218
    Safety helmet, Airwing B
    Zelená
    05
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 213,00 Kč
  • 111-8219
    Safety helmet, Airwing B
    Modrá
    06
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 213,00 Kč
  • 111-8234
    Safety helmet, Airwing B-WR
    Bílá
    07
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 307,00 Kč
  • 111-8237
    Safety helmet, Airwing B-WR
    Žlutá
    08
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 307,00 Kč
  • 111-8253
    Safety helmet, Airwing B-WR
    Oranžová
    09
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 307,00 Kč
  • 111-8254
    Safety helmet, Airwing B-WR
    Červený
    10
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 307,00 Kč
  • 111-8255
    Safety helmet, Airwing B-WR
    Zelená
    11
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 307,00 Kč
  • 111-8256
    Safety helmet, Airwing B-WR
    Modrá
    12
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 307,00 Kč