Orders LinkContactUsLinkComponent
Folding steps
03, Folding step with 3 rungs, 3, 2,70 m, 690 mm, 800×570×690 mm, 7 kg
Katalogové číslo 139-0770
Folding steps
Katalogové číslo 139-0770
Folding steps
Folding steps
03, Folding step with 3 rungs, 3, 2,70 m, 690 mm, 800×570×690 mm, 7 kg
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Foldable steps, sturdy double side rails, grooved aluminium steps (205×360 mm).
  • Easy fold away
  • Non slip and robust for a safe working
  • Measures only 85 mm in depth when folded
Certifications: GS tested; in accordance with European standard DIN EN 14183.
Action manual BGI 694 and the applicable accident prevention regulations.
Documents
Specifikace
  • Poč. kroků:
    3
  • Popis:
    Folding step with 3 rungs
  • Sekvence:
    03
  • Š×H×V:
    800×570×690 mm
  • Pracovní dosah až do cca:
    2,70 m
  • Výška platformy:
    690 mm
  • Hmotnost:
    7 kg