Jars, without Cap
7, PP, 500 ml, 94,8 mm, 91,0 mm, 85,0 mm
Katalogové číslo RIXI4-1201-0500-90
Dodavatel: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Přejít na:
Product Details & Documents
These slip lid jars are made of white PP.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
: Caps need to be ordered seperately.
: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
- Ø vněj.:94,8 mm
- Type:PP
- Kapacita:500 ml
- Výška:85,0 mm
- Sekvence:7
- Hrdlo vnitř.-Ø:91,0 mm