Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars, without Cap
Jars, without Cap
3, PP, 100 ml, 47,4 mm, 46,0 mm, 86,5 mm
Catalog # RIXI4-1201-0100-45
Jars, without Cap
Catalog # RIXI4-1201-0100-45
Jars, without Cap
Jars, without Cap
3, PP, 100 ml, 47,4 mm, 46,0 mm, 86,5 mm
Přejít na:
Price
9 360,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 KS
Product Details & Documents
These slip lid jars are made of white PP.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Ordering information: Caps need to be ordered seperately.
Caution: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
  • Ø vněj.:
    47,4 mm
  • Type:
    PP
  • Kapacita:
    100 ml
  • Výška:
    86,5 mm
  • Sekvence:
    3
  • Hrdlo vnitř.-Ø:
    46,0 mm