Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars, without Cap
Jars, without Cap
2, PP, 50 ml, 37,7 mm, 36,0 mm, 73,8 mm
Catalog # RIXI4-1201-0050-35
Jars, without Cap
Catalog # RIXI4-1201-0050-35
Jars, without Cap
Jars, without Cap
2, PP, 50 ml, 37,7 mm, 36,0 mm, 73,8 mm
Přejít na:
Price
14 680,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 900 KS
Product Details & Documents
These slip lid jars are made of white PP.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Ordering information: Caps need to be ordered seperately.
Caution: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
  • Ø vněj.:
    37,7 mm
  • Type:
    PP
  • Kapacita:
    50 ml
  • Výška:
    73,8 mm
  • Sekvence:
    2
  • Hrdlo vnitř.-Ø:
    36,0 mm