Orders LinkContactUsLinkComponent
Ultimate security padlocks
02, 50 mm shackle height, Černá, 63×31×109 mm
Katalogové číslo BRDY805838
Dodavatel:   Brady
Ultimate security padlocks
Katalogové číslo BRDY805838
Dodavatel:  Brady
Ultimate security padlocks
Ultimate security padlocks
02, 50 mm shackle height, Černá, 63×31×109 mm
Přejít na:
Price
7 850,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 KS
Product Details & Documents
The 7 pin disk cylinder in these padlocks gives ultimate prection against manupulation and key interchanges. The shackle and body are made of highest standard hardened alloy steel.
Shackle clearance: 27,5 mm
Shackle diameter: 11,0 mm
Shackle width: 49,5 mm
 : Supplied with two keys.
Specifikace
  • Type:
    50 mm shackle height
  • Barva:
    Černá
  • Sekvence:
    02
  • Š×H×V:
    63×31×109 mm