Orders LinkContactUsLinkComponent
Padlock stations
Padlock stations
01, Small padlock station, for 4 padlocks, Červený, 76×31×57 mm
Katalogové číslo BRDY800120
Dodavatel:   Brady
Padlock stations
Katalogové číslo BRDY800120
Dodavatel:  Brady
Padlock stations
Padlock stations
01, Small padlock station, for 4 padlocks, Červený, 76×31×57 mm
Přejít na:
Price
620,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These stations constructed of 14 gauge steel with red plastic coating are ideal for storing padlocks when they are not in use.
  • Rugged and eye-catching stations
  • Hold up to 4 or 24 padlocks
Ordering information: Padlocks supplied seperately.
Specifikace
  • Barva:
    Červený
  • Popis:
    Small padlock station, for 4 padlocks
  • Sekvence:
    01
  • Š×H×V:
    76×31×57 mm