Orders LinkContactUsLinkComponent
Push button lockout devices
Push button lockout devices
06, Medium (for 22 mm push buttons), Průhledná
Katalogové číslo BRDY139795
Dodavatel:   Brady
Push button lockout devices
Katalogové číslo BRDY139795
Dodavatel:  Brady
Push button lockout devices
Push button lockout devices
06, Medium (for 22 mm push buttons), Průhledná
Přejít na:
Price
999,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These lockout devices prevent the unauthorised use of push button emergency devices.
  • With standard cover
  • Made from clear PC, with translucent red cover
  • Suitable for 16, 22 or 30 mm push buttons
Specifikace
  • Type:
    Medium (for 22 mm push buttons)
  • Barva:
    Průhledná
  • Sekvence:
    06