Orders LinkContactUsLinkComponent
Fuse blockout devices
Fuse blockout devices
01, Fuse blockout device, small, for 6,3 / 7,1 / 10,3 / 14,3 mm fuses, Červený
Katalogové číslo BRDY065690
Dodavatel:   Brady
Fuse blockout devices
Katalogové číslo BRDY065690
Dodavatel:  Brady
Fuse blockout devices
Fuse blockout devices
01, Fuse blockout device, small, for 6,3 / 7,1 / 10,3 / 14,3 mm fuses, Červený
Přejít na:
Price
2 220,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 6 KS
Product Details & Documents
These highly visible fuse blockout devices made from PP can be used in conjunction with Brady lockout tags.
Specifikace
  • Type:
    Fuse blockout device, small, for 6,3 / 7,1 / 10,3 / 14,3 mm fuses
  • Barva:
    Červený
  • Sekvence:
    01