Orders LinkContactUsLinkComponent
Lockout Cables
Lockout Cables
02, Cable, galvanised steel, 3 m
Katalogové číslo BRDY065320
Dodavatel:   Brady
Lockout Cables
Katalogové číslo BRDY065320
Dodavatel:  Brady
Lockout Cables
02, Cable, galvanised steel, 3 m
Přejít na:
Price
768,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Cable, galvanised steel
  • Délka:
    3 m
  • Sekvence:
    02