Accessories
06, Adaptér na láhve, PP, se závitem, vnější Ø 25 mm, pro modely 525/ 530
Katalogové číslo SOCO1.525.GL25
Dodavatel:   Socorex Isba
Accessories
Katalogové číslo SOCO1.525.GL25
Dodavatel:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
06, Adaptér na láhve, PP, se závitem, vnější Ø 25 mm, pro modely 525/ 530
Přejít na:
Price
708,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Adaptér na láhve, PP, se závitem, vnější Ø 25 mm, pro modely 525/ 530
  • Sekvence:
    06