Accessories
05, Sací trubice, 2,5 m s konektorem pro nasávání z dalších nádob, pro jednotky s objemem do 25 ml
Katalogové číslo 613-6198
Dodavatel:   Socorex Isba
Accessories
Katalogové číslo 613-6198
Dodavatel:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
05, Sací trubice, 2,5 m s konektorem pro nasávání z dalších nádob, pro jednotky s objemem do 25 ml
Přejít na:
Price
3 720,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Specifikace
  • Popis:
    Sací trubice, 2,5 m s konektorem pro nasávání z dalších nádob, pro jednotky s objemem do 25 ml
  • Sekvence:
    05