Accessories
22, Kohout pro regulaci průtoku, pro jednotky s objemem do 10 ml
Catalog # SOCO1.525.544
Supplier:   Socorex Isba
Accessories
Catalog # SOCO1.525.544
Supplier:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
22, Kohout pro regulaci průtoku, pro jednotky s objemem do 10 ml
Price
3 370,00 Kč
Log in for availability
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifications
  • Popis:
    Kohout pro regulaci průtoku, pro jednotky s objemem do 10 ml
  • Sekvence:
    22