Accessories
18, Výtoková trubice, prodloužená, 120 mm, pro 2,5, 5 a 10ml jednotky
Katalogové číslo SOCO1.525.125
Dodavatel:   Socorex Isba
Accessories
Katalogové číslo SOCO1.525.125
Dodavatel:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
18, Výtoková trubice, prodloužená, 120 mm, pro 2,5, 5 a 10ml jednotky
Přejít na:
Price
1 880,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Výtoková trubice, prodloužená, 120 mm, pro 2,5, 5 a 10ml jednotky
  • Sekvence:
    18