Accessories
13, Výtoková trubice, 90 mm, pro 1ml jednotky
Catalog # SOCO1.525.090
Supplier:   Socorex Isba
Accessories
Catalog # SOCO1.525.090
Supplier:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
13, Výtoková trubice, 90 mm, pro 1ml jednotky
Price
1 880,00 Kč
Log in for availability
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifications
  • Popis:
    Výtoková trubice, 90 mm, pro 1ml jednotky
  • Sekvence:
    13