Orders LinkContactUsLinkComponent
Covernets
01, Covering net, 215×445 mm
Katalogové číslo MIEL10283650
Dodavatel:   MIELE
Covernets
Katalogové číslo MIEL10283650
Dodavatel:  MIELE
Covernets
Covernets
01, Covering net, 215×445 mm
Přejít na:
Price
4 127,75 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Covering net for optimum fixing of delicate items to be washed.
  • Stainless steel frame covered with plastic net
  • Particularly resistant and durable
Specifikace
  • Popis:
    Covering net, 215×445 mm
  • Sekvence:
    01