Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Vortex, minitřepačky
VWR®, Vortex, minitřepačky
003, Vortex, minitřepačka analogová, EU/UK zástrčka (a CH adaptér)
Catalog # 444-0996
   Waste Reducing
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Vortex, minitřepačky
Catalog # 444-0996
Supplier:  VWR Collection
   Waste Reducing
VWR®, Vortex, minitřepačky
VWR®, Vortex, minitřepačky
003, Vortex, minitřepačka analogová, EU/UK zástrčka (a CH adaptér)
Price
7 830,00 Kč
Log in for availability
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Ergonomická vortexová minitřepačka nabízí funkce využitelné pro různé aplikace a poskytuje optimální komfort a usnadnění práce.
  • Nepřetržitý provoz nebo provoz v dotykovém režimu (kromě jednotky s pevnou rychlostí, která má pouze dotykový režim)
  • Lze použít při 4 až 40 °C (maximálně 85% relativní vlhkost, bez kondenzace), v inkubátoru, CO₂ inkubátoru nebo chladné místnosti
  • Pulzní model má unikátní akci, která snižuje tvorbu tepla a zajišťuje účinné míchání a rozrušování
  • Digitální a pulzní jednotky mají časovač, 1 s až 160 h
Analogová jednotka se vyznačuje nízkou rychlostí spouštění pro jemné protřepávání nebo vysokorychlostní intenzivní míchání.
Jednotka s pevnou rychlostí zahájí míchání po stlačení nástavce, provádí prudké třepání při nejvyšší rychlosti.
Digitální jednotka je ideální pro aplikace, při kterých jsou vyžadovány reprodukovatelné výsledky, mikroprocesorové řízení udržuje konstantní nastavenou rychlost. Hodiny mohou zobrazovat uplynulý čas nebo lze využít funkce časovače a nastavit dobu, po které se jednotka zastaví.
Pulsní třepačka může být díky vysoké účinnosti třepání využita pro rozpad buněk při provozu se skleněnými kuličkami.
Delivery information: s přívodovým kabelem dlouhým 1830 mm s euro zástrčkou a švýcarským adaptérem, s nástavcem, se 7,6cm nástavcem a 7,6cm gumovým krytem, pulsní třepačka je dále dodávána s nástavcem a držákem v jednom pro 1,5 až 2 mikrozkumavky.
Caution: Poznámka: Maximální rychlost je závislá na použitém příslušenství.
* lze použít pouze se schránkou na vložku 444-7048
** lze použít pouze s držákem na zkumavky 444-0217
Specifications
  • Popis:
    Vortex, minitřepačka analogová, EU/UK zástrčka (a CH adaptér)
  • Sekvence:
    003
  • Hmotnost:
    4,1 kg
  • Cat. No.:
    444-0996
  • Š×H×V:
    112×178×135 mm
  • Oběh:
    4,9 mm
  • Příkon motoru:
    150 W
  • Třepání:
    Orbitální
  • Model:
    Analogový
  • Rozsah rychlosti:
    300 - 2500 min⁻¹
  • Environmentally Preferable:
    Waste Reducing
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • 444-0208
    06
    Nástavec pro dotykový režim a plochý nástavec, 76 mm Ø
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 1 900,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • 444-0211
    18
    Foam insert, blank without holes*
    Log in for availability
    1 * 2 KS - 1 070,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • 444-7048
    22
    Nástavec univerzální na vložky (na zkumavky, mikrodestičky, atd.) a úchyty nádob
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 6 800,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • 444-7050
    39
    Nástavce na nádoby (např.: baňky dle Erlenmeyera) a jiné*
    Log in for availability
    1 * 2 KS - 600,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • 444-7051
    10
    Vložka pěnová pro Ø 9 − 13 mm zkumavky (např. kultivační zkumavky 5 ml )*
    Log in for availability
    1 * 2 KS - 1 380,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • 444-0214
    21
    Nástavec pro mikrozkumavky 12x1,5/2,0 (součást dodávky pulsní vortexové třepačky 444-0206)
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 10 550,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • 444-0219
    17
    Sada dvou pěnových vložek na mikrodestičky, 96 jamek nebo hlubokojamkový blok, součástí 444-0210*
    Log in for availability
    1 * 2 KS - 2 730,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • 444-7047
    38
    Souprava nástavců na zkumavky (podrobnosti výše)
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 9 550,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • 444-7052
    12
    Vložka pěnová pro Ø 14 − 19 mm zkumavky (např.15 ml centrifugační zkumavky)*
    Log in for availability
    1 * 2 KS - 1 390,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • 444-7053
    14
    Vložka pěnová pro Ø 20 − 25 mm zkumavky (např.50 ml centrifugační zkumavky)*
    Log in for availability
    1 * 2 KS - 1 390,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • 444-7058
    08
    Pouze hrncová hlava, Ø 76 mm
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 1 730,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • 444-7059
    19
    Kryt hlavy pouze pro 444-7058, Ø 76 mm
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 1 750,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • 444-7060
    33
    Nástavec univerzální, malý
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 1 730,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • 444-0213
    03
    Nástavec pro zkumavky Ø 10 - 17 mm (viz výše)
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 6 930,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • 444-0212
    04
    Nástavec pro zkumavky Ø 15 - 17 mm (viz výše)
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 4 830,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • 444-0215
    35
    Vložka pro mikrozkumavky 24x0,5 ml pro nepřetržitý provoz **
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 2 850,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • 444-0216
    36
    Vložka pro mikrozkumavky 18 x 1,5/2,0 ml pro nepřetržitý provoz**
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 2 850,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • 444-7049
    29
    Sada vložek pro použití s univerzálním nástavcem na vložky (444-7048) se skládá:
    1× pěnová vložka plochá, bez otvorů (444-0211),
    1× pěnová vložka pro Ø 9 − 13 mm zkumavky (444-7051),
    1× pěnová vložka pro Ø 14 − 19 mm zkumavky (444-7052),
    1× pěnová vložka pro Ø 20 − 29 mm zkumavky (444-7053)
    Log in for availability
    1 * 1 SET - 2 880,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • 444-0217
    32
    Nástavec na jednu zkumavku 15 a 50 ml, bezdotykové třepání, pojme zkumavku velikosti max. 15 cm nebo nástavec (444-0215 nebo 444-0216) na mikrozkumavky
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 6 550,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • 444-0218
    16
    Sada dvou pěnových vložek pro mikrozkumavky 48 x 0,25 - 2,0 ml, součástí 444-0209*
    Log in for availability
    1 * 2 KS - 2 600,00 Kč