Orders LinkContactUsLinkComponent
Lids for buckets
Lids for buckets
11, Lid for 15 l bucket, oval, PP
Katalogové číslo RIXI8-7200-180
Lids for buckets
Katalogové číslo RIXI8-7200-180
Lids for buckets
Lids for buckets
11, Lid for 15 l bucket, oval, PP
Přejít na:
Price
3 170,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 36 KS
Product Details & Documents
Water proof lids for buckets.
Informace pro objednávání: Buckets should be ordered separately.
Specifikace
  • Popis:
    Lid for 15 l bucket, oval, PP
  • Sekvence:
    11