Handheld Digital Microscopes, Universal
Product Details & Documents
Řada Universal poskytuje širokou škálu produktů s vysokou kvalitou obrazu, která uspokojí i ty nejnáročnější uživatele. Rozsah zvětšení: 10 až 220×.
- vysokorychlostní připojení USB 2.0
- s kovovým krytem nebo s krytem z kompozitního materiálu
- modely řady Edge s vysoce kvalitní optikou poskytují velmi ostrý, jasný a přirozený barevný obraz s velmi nízkou aberací a vinětací
- bezdrátový přenos do tabletu, smartphonu nebo počítače je možné v kombinaci s jednotkou WF-10 (nutno objednat zvlášť)
- integrovaný polarizátor výrazně snižuje odrazy světla na lesklých plochách (pouze u některých modelů)
Modely s funkcí automatického zvětšení (AMR): Umožňuje softwaru načíst nastavení zvětšení z mikroskopu, což zjednodušuje celý proces.
Modely s rozšířenou hloubkou pole (EDOF): Automaticky snímá a kombinuje více obrazů na různých úrovních zaostření a automaticky je navrstvit a vytvořit konečný obraz s větší hloubkou pole.
Modely rozšířeným dynamickým rozsahem (EDR): Automaticky snímá a kombinuje více obrazů na různých úrovních osvětlení a automaticky je navrstvit a vytvořit konečný obraz s větším dynamickým rozsahem jasnosti.
Modely s flexibilním ovládáním LED (FLC): Další možnosti ovládání LED osvětlení s dodávaným softwarem pro rozdělení LED osvětlení do kvadratnů, které lze samostatně vypínat/zapínat a přepínat.
Informace o dodávce: dodáváno s ochranným pouzdrem, softwarovým CD (DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)) a kalibrační destičkou
Documents
Dino-Lite Powerful Portable Versatile Dino-Lite Software
Produktová literatura
Specifikace
- Zvětšení:10 - 50×
- Model:UNIVERSAL, AM7115MZTW
- Rozlišení:5,0 MP
- Popis:Mikroskop ruční s výměnnými krytkami + polarizátor, Edge
- Sekvence:6
- Další funkce:Macro zoom/FLC
- Osvětlení:8 LED diod
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Prodlužovací tyč RK-06-PL, ke zdvojení výšky stojanu RK-06A / RK-06-AE (nutná při práci s mikroskopy s dlouhou a extra dlouhou pracovní vzdáleností - LWD /ELWD)Prodlužovací tyč RK-06-PL, ke zdvojení výšky stojanu RK-06A / RK-06-AE (nutná při práci s mikroskopy s dlouhou a extra dlouhou pracovní vzdáleností - LWD /ELWD)IDCPRK-06-PL04Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 715,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Foot pedal, enables users to take a picture with their footFoot pedal, enables users to take a picture with their foot630-1821956Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 1 590,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Sturdy high-end stand for Dino-Lite microscopes, RK-10A, incl. HD-P1 holder and RK-10-EX horizontal armSturdy high-end stand for Dino-Lite microscopes, RK-10A, incl. HD-P1 holder and RK-10-EX horizontal arm630-251702Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 8 500,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceŠ×H×VDostupnostPrice
- Stolní stojan pro ruční mikroskopy Dino-Lite, RK-06-A, s prodlužovacím ramenem RK-10-EXStolní stojan pro ruční mikroskopy Dino-Lite, RK-06-A, s prodlužovacím ramenem RK-10-EXIDCPRK-06A01150×220×270 mmPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 6 300,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Wi-Fi streamer s operačním manuálem, napájecím adaptérem a 1880 Ah Li-Ion bateriíWi-Fi streamer s operačním manuálem, napájecím adaptérem a 1880 Ah Li-Ion baterií630-2923901Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 8 230,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceŠ×H×VDostupnostPrice
- Stolní stojan pro ruční mikroskopy Dino-Lite, RK-06-AE, s antistatickou povrchovou úpravou, s prodlužovacím ramenem RK-10-EXStolní stojan pro ruční mikroskopy Dino-Lite, RK-06-AE, s antistatickou povrchovou úpravou, s prodlužovacím ramenem RK-10-EXIDCPRK-06AE02150×220×270 mmPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 6 225,00 Kč