Orders LinkContactUsLinkComponent
Slide boxes
Slide boxes
05, Slide box for micro slides, Černá/písková, Wood/cardboard, 100
Katalogové číslo HECH42701010
Slide boxes
Katalogové číslo HECH42701010
Slide boxes
Slide boxes
05, Slide box for micro slides, Černá/písková, Wood/cardboard, 100
Přejít na:
Price
555,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These slide boxes are designed for secure, dust-free storage of specimen slides with metal catch and hinges.
  • Numbered index in the lid
  • Cardboard with black wooden frame
  • Numbered plastic grooves: Anti-static and xylene-resistant
Suitable for the safe and protected storage of slides.
Documents
Specifikace
  • Počet sklíček:
    100
  • Barva:
    Černá/písková
  • Popis:
    Slide box for micro slides
  • Materiál:
    Wood/cardboard
  • Sekvence:
    05