Orders LinkContactUsLinkComponent
Closures
22, Screw cap for doses 55 mm, 55 mm, Bílá, PP
  RIXI8-4100-55
Closures
  RIXI8-4100-55
Closures
Closures
22, Screw cap for doses 55 mm, 55 mm, Bílá, PP
34,00 Kč
1 * 1 KS
  • Závit:
    55 mm
  • Barva:
    Bílá
  • Popis:
    Screw cap for doses 55 mm
  • Materiál:
    PP
  • Sekvence:
    22