0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
[EN]BAGLIGHT POLYSILK2000 2000 ML 250 X3 1 * 500 KS
Katalogové číslo INSC132200
Dodavatel:
INTERSCIENCE
Rozbalit obrázek
[EN]BAGLIGHT POLYSILK2000 2000 ML 250 X3 1 * 500 KS
Katalogové číslo INSC132200
Dodavatel:
INTERSCIENCE
Související informace
Dokumentace
Technický list
INSC132200_TDS_EN
Dokumentace
Frequently Bought Together
VWR®, Sérologická pipeta, standardní
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Zkumavky pro PCR, 0,2 ml
Dodavatel: VWR Collection
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Dodavatel: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Dodavatel: EPPENDORF
VWR®, Pipety Pasteurovy, Standard Line
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Nitrile Gloves
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Ubrousky čisticí
Dodavatel: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Rukavice, nitrilové
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Pipety Pasteurovy, High performance
Dodavatel: VWR Collection
Acetonitril, anhydrous (max. 0.003% H₂O) ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® USP, super gradient grade suitable for UPLC/UHPLC instruments
Dodavatel: VWR Chemicals