Tissue embedding cassettes, mega Type
Žlutá
Katalogové číslo KART2925-06
Dodavatel: KARTELL
Přejít na:
Product Details & Documents
Material: POM. Tissue embedding cassettes Mega Type for samples with big dimensions. Dimension: 28×40×13,6 mm.
Specifikace
- Barva:Žlutá