Orders LinkContactUsLinkComponent
LED modules
04, Epifluorescence LED attachment AO filter block, 455 nm
Katalogové číslo 630-2792
Dodavatel:   MOTIC
LED modules
Katalogové číslo 630-2792
Dodavatel:  MOTIC
LED modules
LED modules
04, Epifluorescence LED attachment AO filter block, 455 nm
Přejít na:
Price
23 150,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Epifluorescence LED attachment AO filter block, 455 nm
  • Sekvence:
    04