Orders LinkContactUsLinkComponent
LED modules
02, LED module (475 nm) and filter cube
Katalogové číslo 630-2790
Dodavatel:   MOTIC
LED modules
Katalogové číslo 630-2790
Dodavatel:  MOTIC
LED modules
LED modules
02, LED module (475 nm) and filter cube
Přejít na:
Price
17 600,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    LED module (475 nm) and filter cube
  • Sekvence:
    02