Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity standards, KCL
01, Potassium chloride standard solution, 0,1 M, 12,88 mS/cm, 500 mL
Katalogové číslo HACHC20C250
Dodavatel:   Hach
Conductivity standards, KCL
Katalogové číslo HACHC20C250
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
Conductivity standards, KCL
Conductivity standards, KCL
01, Potassium chloride standard solution, 0,1 M, 12,88 mS/cm, 500 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 660,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 mL
Product Details & Documents
The potassium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity cells.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    500 mL
  • Popis:
    Potassium chloride standard solution, 0,1 M
  • Sekvence:
    01
  • Vodivost:
    12,88 mS/cm