Orders LinkContactUsLinkComponent
Erlenmeyer flask, PP, Corning®
02, 250 ml, Aseptic transfer cap, 20”
Katalogové číslo CORN11410
   Low Manufacturing Impact
Dodavatel:   Corning
Erlenmeyer flask, PP, Corning®
Katalogové číslo CORN11410
Dodavatel:  Corning
   Low Manufacturing Impact
Erlenmeyer flask, PP, Corning®
Erlenmeyer flask, PP, Corning®
02, 250 ml, Aseptic transfer cap, 20”
Přejít na:
Price
15 690,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 4 KS
Product Details & Documents
These closed system erlenmeyer flasks are ideal to reduce contamination risks and enhance the productivity of your shaker culture operations when adding or removing medium and cells.
  • Chemically resistant, sterile
  • Heat sealable flexible tubing
  • Male luer lock disconnect
  • Cap colour: Orange
Flask is made from optically clear polycarbonate and is preassembled with an aseptic transfer cap.
 : Meets USP, Class VI requirements for plastic containers and closures.
 : *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
  • Typ uzávěru:
    Aseptic transfer cap
  • Kapacita:
    250 ml
  • Sekvence:
    02
  • Délka hadice/trubice:
    20”
  • Cat. No.:
    CORN11410
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact