Orders LinkContactUsLinkComponent
SPORE SUSP B PUMILUS 109 POP LEVEL 1 * 10 mL
SPORE SUSP B PUMILUS 109 POP LEVEL 1 * 10 mL
Katalogové číslo NAMSVBP-109
Dodavatel:   CROSSTEX
SPORE SUSP B PUMILUS 109 POP LEVEL 1 * 10 mL
Katalogové číslo NAMSVBP-109
Dodavatel:  CROSSTEX
SPORE SUSP B PUMILUS 109 POP LEVEL 1 * 10 mL
Price
133 370,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 mL