Orders LinkContactUsLinkComponent
Closures
Closures
20, Screw cap for cans 90 mm, 90 mm, Bílá, HDPE
Katalogové číslo RIXI8-4110-90
Closures
Katalogové číslo RIXI8-4110-90
Closures
Closures
20, Screw cap for cans 90 mm, 90 mm, Bílá, HDPE
Přejít na:
Price
939,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 25 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Závit:
    90 mm
  • Barva:
    Bílá
  • Popis:
    Screw cap for cans 90 mm
  • Materiál:
    HDPE
  • Sekvence:
    20