Orders LinkContactUsLinkComponent
Closures
Closures
19, Screw cap for cans 25 mm, 25 mm, Bílá, HDPE
Katalogové číslo RIXI8-4110-25
Closures
Katalogové číslo RIXI8-4110-25
Closures
Closures
19, Screw cap for cans 25 mm, 25 mm, Bílá, HDPE
Přejít na:
Price
16 970,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2.000 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Závit:
    25 mm
  • Barva:
    Bílá
  • Popis:
    Screw cap for cans 25 mm
  • Materiál:
    HDPE
  • Sekvence:
    19