Jars, without Cap
6, PP, 350 ml, 95,2 mm, 90,0 mm, 68,0 mm
Katalogové číslo RIXI4-1101-0350-90
Dodavatel: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Přejít na:
Product Details & Documents
These slip lid jars are made of white PP.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
: Caps need to be ordered seperately.
: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
- Ø vněj.:95,2 mm
- Type:PP
- Kapacita:350 ml
- Výška:68,0 mm
- Sekvence:6
- Hrdlo vnitř.-Ø:90,0 mm