Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars, without Cap
Jars, without Cap
1, PP, 25 ml, 27,6 mm, 25,0 mm, 52,2 mm
  RIXI4-1101-0025-25
Jars, without Cap
  RIXI4-1101-0025-25
Jars, without Cap
Jars, without Cap
1, PP, 25 ml, 27,6 mm, 25,0 mm, 52,2 mm
19 530,00 Kč
1 * 2.000 KS
These slip lid jars are made of white PP.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Ordering information: Caps need to be ordered seperately.
Caution: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
  • Ø vněj.:
    27,6 mm
  • Type:
    PP
  • Kapacita:
    25 ml
  • Výška:
    52,2 mm
  • Sekvence:
    1
  • Hrdlo vnitř.-Ø:
    25,0 mm