[EN]UPGRADE KIT GAS LID STAY GP1 1 * 1 KS
HERA70900137
Frequently Bought Together
Filtr ochranný 5ml 1 * 50 KS
: EPPENDORF
Aceton ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Voda, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
: VWR Chemicals
Příslušenství pro accu-jet® pro
: Brand
Accessories for PIPETBOY acu / pro
: Integra
VWR®, Příslušenství pro mechanické pipety
: VWR Collection
VWR®, Časovač digitální, čtyřkanálový
: VWR Collection
VWR®, Nitrile Gloves
: VWR Collection
VWR®, Measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass
: VWR Collection
2-Propanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
: VWR Chemicals
VWR®, Pipety Pasteurovy, High performance
: VWR Collection
O-ring těsnění pro kónus 1 * 24 KS
: EPPENDORF
[EN]O-RING SET 1 * 2 PÁR
: Thermo Scientific