Orders LinkContactUsLinkComponent
Flasks, pear shaped
5 ml, 14/23 NS, 67 mm, 23 mm
Katalogové číslo BIBBFP5/1
Dodavatel:   SciLabware
Flasks, pear shaped
Katalogové číslo BIBBFP5/1
Dodavatel:  SciLabware
Flasks, pear shaped
Flasks, pear shaped
5 ml, 14/23 NS, 67 mm, 23 mm
Přejít na:
Price
2 980,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Ideal for semi-micro distillations. With standard ground joint sleeve and white labelling field.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    23 mm
  • Velikost objímky:
    14/23 NS
  • Kapacita:
    5 ml
  • Výška:
    67 mm